Learn More
Macherey-Nagel™ Tube à essai Nanaocolor™
Effectuez des mesures simples et rapides.Les tests à essai Nanocolor™ Macherey-Nagel™ sont dotés de codes-barres pour une reconnaissance automatique par les photomètres Macherey-Nagel.Chaque test comprend des réactifs exactement pré-dosés en cuves de 16 mm et des réactifs supplémentaires pour une manipulation aisée, une sécurité utilisateur élevée et une précision maximale.
35.90€ - 132.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Normes DIN, EN, ISO, EPA et APHA |
---|---|
Format | Cuvettes pré-dosées |
À utiliser avec (application) | Détermination photométrique |
À utiliser avec (équipement) | Photomètres compatibles Macherey-Nagel |
Code produit | Marque | Analytes | Plage | Méthode de test | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Analytes | Plage | Méthode de test | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10244522
|
Macherey-Nagel™
985057 |
Hydrocarbures (HC) (sous forme de DCO) | 0,5 - 5,6 mg/l de HC, 30 - 300 mg/kg de HC | Dichromate de potassium |
103.00€
20 tests |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10341823
|
Macherey-Nagel™
985088 |
Azote total (N) | 5 - 220 mg/l de N | 2,6-Xylénol |
132.00€
1 test |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10671553
|
Macherey-Nagel™
985097 |
Étain (Sn) | 0,10 - 3,00 mg/l de Sn | 9-phényl-3-fluorone |
88.70€
1 test |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10224192
|
Macherey-Nagel™
985017 |
Chlore (Cl2), ozone (O3) | 0,05 - 2,50 mg/l de Cl2, 0,05 - 2,00 mg/l d’O3 | DPD |
35.90€
1 test |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11360635
|
Macherey-Nagel™
985050 |
Acides organiques (CH3COOH) | 30 - 3 000 mg/l (0,5 - 50,0 mmol/l) CH3COOH | Éthylène glycole / ions ferreux (III) |
105.00€
1 test |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10028710
|
Macherey-Nagel™
985054 |
Cuivre (Cu2+) | 0,10 à 7,0 mg/l de Cu2+ | Cuprizone (acide oxalique bis-cyclohexylidène hydrazide) |
89.60€
1 test |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les tubes à essai Nanocolor™ pour l’analyse photométrique sont faciles à manipuler, ce qui en fait le premier choix pour l’analyse de routine, de laboratoire et de procédé.Ils sont idéalement conditionnés dans des boîtes stables avec des marquages à code couleur, donnant toutes les informations pertinentes sur le test en un seul coup d’œil.Une variété de kits de test sont disponibles avec différentes plages de mesure pour tous les paramètres typiques pertinents dans l’analyse de l’eau et des eaux usées.
- Simplicité
- Pictogrammes colorés comme instruction pas à pas
- Grandes cuves pour faciliter le pipetage
- Cuves à code-barres pour la sélection automatique des tests
- Sécurité
- Retrait pratique des tubes de la boîte
- Aucun contact avec des produits chimiques
- Réactions basées sur des méthodes standards internationalement reconnues
- Fiable
- Réactifs prédosés avec précision
- Test adéquat pour chaque application
- Haute qualité constante d’un lot à l’autre
Spécification
Normes DIN, EN, ISO, EPA et APHA | |
Cuvettes pré-dosées | |
Détermination photométrique | |
Photomètres compatibles Macherey-Nagel |