Learn More
Macherey-Nagel™ Tube à essai Nanaocolor™
Effectuez des mesures simples et rapides.Les tests à essai Nanocolor™ Macherey-Nagel™ sont dotés de codes-barres pour une reconnaissance automatique par les photomètres Macherey-Nagel.Chaque test comprend des réactifs exactement pré-dosés en cuves de 16 mm et des réactifs supplémentaires pour une manipulation aisée, une sécurité utilisateur élevée et une précision maximale.
Marque: Macherey-Nagel™ 985088
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Description
Les tests en tube Nanocolor™ pour l’analyse photométrique sont faciles à manipuler, ce qui en fait le premier choix pour l’analyse de routine, de laboratoire et de procédé. Ils sont idéalement conditionnés dans des boîtes stables avec des étiquettes à code couleur, donnant toutes les informations pertinentes sur le test en un seul coup d’œil. Une variété de kits de test sont disponibles avec différentes plages de mesure pour tous les paramètres typiques pertinents pour l’analyse de l’eau et des eaux usées.
- Simplicité
- Les pictogrammes colorés sont des instructions pas à pas
- Grandes cuves pour faciliter le pipetage
- Cuves à code-barres pour la sélection automatique des tests
- Sûr
- Retrait pratique des tubes de la boîte
- Aucun contact avec les produits chimiques
- Réactions basées sur des méthodes d’étalon internationalement reconnues
- Fiable
- Réactifs pré-dosés avec précision
- Test adéquat pour chaque application
- Qualité constante de lot à lot
Spécification
Azote total (N) | |
Étiquette orange | |
Détermination photométrique | |
Boîte A :20 tubes de décomposition A, 4 g de réactif de décomposition, 1 tube de réactif de compensation NANOFIX, 1 cuillère de mesure orange de 85 mm Boîte B :20 tubes à essai d’azote total TNb 220, 1 tube à essai avec 11 ml de NO3/N R2 |
|
Lot de 20 | |
500 μl | |
30 min (décomposition), 10 min (réaction) |
Normes DIN, EN, ISO, EPA et APHA | |
Cuves pré-dosées | |
Photomètres compatibles Macherey-Nagel | |
20 | |
5 - 220 mg/l de N | |
2,6-Xylénol | |
Test de cuve |
Sécurité et traitement
- NANOCOLOR total Nitrogen TNb 220
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium carbinate, potassium peroxydisulphate, 2,6-dimethyl phenol, 2-propanol, o-phosphoric acid, su