Learn More
Macherey-Nagel™ Tube à essai Nanaocolor™
Effectuez des mesures simples et rapides.Les tests à essai Nanocolor™ Macherey-Nagel™ sont dotés de codes-barres pour une reconnaissance automatique par les photomètres Macherey-Nagel.Chaque test comprend des réactifs exactement pré-dosés en cuves de 16 mm et des réactifs supplémentaires pour une manipulation aisée, une sécurité utilisateur élevée et une précision maximale.
Marque: Macherey-Nagel™ 985097
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Description
Les tubes à essai Nanocolor™ pour l’analyse photométrique sont faciles à manipuler, ce qui en fait le premier choix pour l’analyse de routine, de laboratoire et de procédé. Ils sont idéalement conditionnés dans des boîtes stables avec des marquages à code couleur, donnant toutes les informations pertinentes sur le test en un seul coup d’œil. Une variété de kits de test sont disponibles avec différentes plages de mesure pour tous les paramètres typiques pertinents dans l’analyse de l’eau et des eaux usées.
- Facile
- Pictogrammes colorés pour des instruction pas à pas
- Grandes cuves pour faciliter le pipetage
- Cuves à code-barres pour la sélection automatique des tests
- Sécurité
- Retrait pratique des tubes de la boîte
- Aucun contact avec des produits chimiques
- Réactions basées sur des méthodes standards internationalement reconnues
- Fiable
- Réactifs prédosés avec précision
- Test adéquat pour chaque application
- Haute qualité constante d’un lot à l’autre
Spécification
Étain (Sn) | |
Étiquette orange clair | |
Détermination photométrique | |
18 tubes à essai étain 3, 1 flacon avec 1 g d’étain 3 R2, 1 tube à essai avec 10 ml d’étain 3 R3, 2 tubes à essai avec 10 ml d’étain 3 R4, 1 tube à essai avec valeur vide, 1 cuillère de mesure 70 mm | |
18/boîte | |
4,0 mL | |
20 min |
Normes DIN, EN, ISO, EPA et APHA | |
Cuvettes pré-dosées | |
Photomètres compatibles Macherey-Nagel | |
18 | |
0,10 - 3,00 mg/l de Sn | |
9-phényl-3-fluorone | |
Test de cuve |