Learn More
Macherey-Nagel™ Tube à essai Nanaocolor™
Effectuez des mesures simples et rapides.Les tests à essai Nanocolor™ Macherey-Nagel™ sont dotés de codes-barres pour une reconnaissance automatique par les photomètres Macherey-Nagel.Chaque test comprend des réactifs exactement pré-dosés en cuves de 16 mm et des réactifs supplémentaires pour une manipulation aisée, une sécurité utilisateur élevée et une précision maximale.
Marque: Macherey-Nagel™ 985050
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Description
Les tubes à essai Nanocolor™ pour l’analyse photométrique sont faciles à manipuler, ce qui en fait le premier choix pour l’analyse de routine, de laboratoire et de procédé.Ils sont idéalement conditionnés dans des boîtes stables avec des marquages à code couleur, donnant toutes les informations pertinentes sur le test en un seul coup d’œil.Une variété de kits de test sont disponibles avec différentes plages de mesure pour tous les paramètres typiques pertinents dans l’analyse de l’eau et des eaux usées.
- Simplicité
- Pictogrammes colorés comme instruction pas à pas
- Grandes cuves pour faciliter le pipetage
- Cuves à code-barres pour la sélection automatique des tests
- Sécurité
- Retrait pratique des tubes de la boîte
- Aucun contact avec des produits chimiques
- Réactions basées sur des méthodes standards internationalement reconnues
- Fiable
- Réactifs prédosés avec précision
- Test adéquat pour chaque application
- Haute qualité constante d’un lot à l’autre
Spécification
Acides organiques (CH3COOH) | |
Étiquette rose/orange | |
Cuvettes pré-dosées | |
Photomètres compatibles Macherey-Nagel | |
20 | |
30 - 3 000 mg/l (0,5 - 50,0 mmol/l) CH3COOH | |
Éthylène glycole / ions ferreux (III) | |
Test de cuve |
Normes DIN, EN, ISO, EPA et APHA | |
Deux étapes : estérification des acides organiques, conversion en acides hydroxamiques | |
Détermination photométrique | |
Boîte A : 20 tubes d’acides organiques 3000, 1 tube d’acides organiques 3000 R2, 1 flacon d’acides organiques 3000 R3, 1 cuillère de mesure, 1 tube de valeur vide Boîte B : 1 flacon d’acides organiques 3000 R4, 1 flacon d’acides organiques 3000 R5 |
|
1 kit | |
1,0 mL | |
10 + 3 min |
Sécurité et traitement
- NANOCOLOR Organic acids 3000
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethylene glycol, sulphuric acid, hydroxylammonium chloride,sodum hydroxide