Learn More
BRAND™ Pointes de pipettes nano-cap™
Pour applications de biologie moléculaire à l’échelle du nanolitre comme le PCR
30.15€ - 61.10€
Spécification
Stérilité | Non stérile |
---|---|
Couleur | Incolore |
Autoclavable | Autoclavable |
Longueur (impériale) | 1,45 in |
Longueur (métrique) | 3,7 cm |
Code produit | Marque | Type de pointe | Volume (métrique) | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de pointe | Volume (métrique) | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15154897
|
BRAND™
732102 |
Étalon | 0,1 à 20 μl | TipRefill, 10 racks de 96 pièces |
61.10€
960 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15174907
|
VACUUBRAND™
732202 |
Étalon | 0,5 à 10 mu;l | TipBox, cinq boîtes de 96 pièces |
53.30€
480 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15194887
|
BRAND™
732022 |
Étalon | 0,1 à 20 μl | Emballé en vrac dans 10 sachets refermables de 1000 pièces |
30.15€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
- Non stériles
- Convient aux pipettes utilisant des pointes standard ultra-micro ou“transparentes”pour un volume allant jusqu’à 20 μl
- Présentent une ascension capillaire visible à l’œil nu, même pour des volumes de seulement 0,1 μl
- Tous les emballages non ouverts sont exempts d’ADN, de RNase, d’endotoxines et d’ATP
- Adaptées aux pipettes Transferpette S sous-micro (TM) BRAND (réf. No 03-837-317)
- Disponibles en rétention standard ou ultrafaible
- Proposées conditionnées en vrac ou sous forme de rack pratique
- Pointes incolores ; plateau gris facilitant l’identification
Pointes à ultra faible rétention
- Produites selon un processus physicochimique spécial breveté
- Surface homogène, sans défaut, avec une faible tension superficielle pour une rétention minimale
- Permettent de réduire les pertes d’échantillons et offrent une reproductibilité bien plus élevée avec les milieux essentiels
- Pour les échantillons biologiques contenant des protéines, des acides nucléiques, des détergents et d’autres liquides difficiles pouvant provoquer une perte d’échantillons
- Grande résistance aux substances chimiques
- Les pointes peuvent être autoclavées à 121°C (2 bar) sans endommager les propriétés de faible rétention
Spécification
Non stérile | |
Autoclavable | |
3,7 cm | |
Pipette Brand Sub-Micro™ Transferpette™ S | |
Polypropylène |
Incolore | |
1,45 in | |
Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines | |
Nano-cap™ |