Learn More
Napsin A Antibody (10C4B8) - BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18620526 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.025 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.03mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620526 0.025 mL 0.03mL
18183378 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18620526 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2373550.025ml
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Napsin A Monoclonal specifically detects Napsin A in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Napsin A
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 10C4B8
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Formule PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène Asp 4, ASP4, Aspartyl protease 4, EC 3.4.23, EC 3.4.23.-, EC 3.4.23.15, EC 3.4.23.3, EC 3.4.23.5, KAP, Kdap, NAP1napsin-A, NAPApronapsin A, NAPSA, napsin A aspartic peptidase, napsin-1, SNAPA, TA01/TA02
Symboles de gène(s) NAPSA
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Purified recombinant fragment of human NAPSA (AA: 20-158) expressed in E. Coli.
Poids moléculaire de l’antigène 45.4 kDa
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.025 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Biology, Cellular Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9476
Espèces cibles Human, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only