missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Napsin A Antibody (NAPSA/7165R), DyLight 350, Novus Biologicals™

Code produit 18584759 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18584759 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18584759 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP320977UV

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

Napsin A Monoclonal antibody specifically detects Napsin A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Napsin A
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone NAPSA/7165R
Conjugué DyLight 350
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène Asp 4, ASP4, Aspartyl protease 4, EC 3.4.23, EC 3.4.23.-, EC 3.4.23.15, EC 3.4.23.3, EC 3.4.23.5, KAP, Kdap, NAP1napsin-A, NAPApronapsin A, NAPSA, napsin A aspartic peptidase, napsin-1, SNAPA, TA01/TA02
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fragment (aa50-150) of human Napsin A protein (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Biology, Cellular Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9476
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.