Learn More
Descripción
NAT1 Polyclonal antibody specifically detects NAT1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antigène | NAT1 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | DyLight 488 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | AAC1N-acetyltransferase type 1, Arylamide acetylase 1, arylamine N-acetyltransferase 1, EC 2.3.1.5, MNAT, Monomorphic arylamine N-acetyltransferase, N-acetyltransferase 1 (arylamine N-acetyltransferase), NAT-1, NATI |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-290 of human NAT1 (NP_001153646.1).,, Sequence:, MDIEAYLERIGYKKSRNKLDLETLTDILQHQIRAVPFENLNIHCGDAMDLGLEAIFDQVVRRNRGGWCLQVNHLLYWALTTIGFETTMLGGYVYSTPAKKYSTGMIHLLLQVTIDGRNYIVDAGFGRSYQMWQPLELISGKDQPQVPCVFRLTEENGFWYLDQIRREQYIPNEEFLHSDLLEDSKYRKIYSFTLKPRTIEDFESMNTYLQTSPSSVFTSKSFCSLQTPDGVHCLVGFTLTHRRFNYKDNTDLIEFKTLSEEEIEKVLKNIFNISLQRKLVPKHGDRFFTI |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?