Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour micro-centrifugation non stériles de 750 µl National
Filtrez des volumes d’à peine 50 µl avec un volume de rétention faible grâce à ces filtres de 750 µl en polypropylène pour micro-centrifugation.
Marque: Thermo Scientific™ F2517-6
217.51 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21930" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Filtrez des volumes d’à peine 50 µl avec un volume de rétention faible grâce à ces filtres pour micro-centrifugation non stériles de 750 µl Thermo Scientific™ National. Les filtres sont dotés d’un boîtier de filtre en polypropylène vierge avec tube récepteur conique de 2 ml, dotés d’un bouchon et peuvent être utilisés avec toutes les microcentrifugeuses de paillasse.
- Force centrifuge maximale de 10 000 x G
- Non stérile
- Conditionnés en vrac
Spécification
Membrane en PVDF ; Taille des pores de 0,45 µm | |
PVDF | |
Non stérile | |
Target2 | |
750 μl |
Centrifugeuses | |
0,45 μm | |
Polypropylène | |
Filtre microcentrifuge |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.