Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour micro-centrifugation non stériles de 750 µl National
Filtrez des volumes d’à peine 50 µl avec un volume de rétention faible grâce à ces filtres de 750 µl en polypropylène pour micro-centrifugation.
195.71€ - 333.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuses |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Matériau de boîtiers | Polypropylène |
Gamme de produits | Target2 |
Type | Filtre microcentrifuge |
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10639375
|
Thermo Scientific™
F2517-1 |
Acétate de cellulose | 0,22 μm |
195.71€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10459624
|
Thermo Scientific™
F2517-10 |
PTFE | 0,45 μm |
195.71€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10743976
|
Thermo Scientific™
F2517-2 |
Acétate de cellulose | 0,45 μm |
195.71€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10457234
|
Thermo Scientific™
F2517-3 |
Nylon | 0,2 μm |
195.71€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10129254
|
Thermo Scientific™
F2517-4 |
Nylon | 0,45 μm |
195.71€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10519555
|
Thermo Scientific™
F2517-5 |
PVDF | 0,2 μm |
217.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10169424
|
Thermo Scientific™
F2517-6 |
PVDF | 0,45 μm |
276.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11978846
|
Thermo Scientific™
F2517-7 |
Cellulose régénérée | 0,2 μm |
233.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10179514
|
Thermo Scientific™
F2517-8 |
Cellulose régénérée | 0,45 μm |
195.71€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10137404
|
Thermo Scientific™
F2517-9 |
PTFE | 0,2 μm |
333.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Filtrez des volumes d’à peine 50 µl avec un volume de rétention faible grâce à ces filtres pour micro-centrifugation non stériles de 750 µl Thermo Scientific™ National. Les filtres sont dotés d’un boîtier de filtre en polypropylène vierge avec tube récepteur conique de 2 ml, dotés d’un bouchon et peuvent être utilisés avec toutes les microcentrifugeuses de paillasse.
- Force centrifuge maximale de 10 000 x G
- Non stérile
- Conditionnés en vrac
Spécification
Centrifugeuses | |
Polypropylène | |
Filtre microcentrifuge |
Non stérile | |
Target2 | |
750 μl |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.