Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis assemblés National Scientific™ avec septa insérés pour flacons de 4 ml
Les bouchons à vis assemblés National Scientific avec septa insérés pour flacons de 4 ml sont conçus pour être utilisés avec n’importe quel septa de 13 mm.
Marque: Thermo Scientific™ C4015-1050A
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Les bouchons à vis assemblés National Scientific avec septa insérés pour flacons de 4 ml sont conçus pour être utilisés avec n’importe quel septa de 13 mm.
Spécification
C4015-1050A | |
PTFE, Silicone, polypropylène | |
National™ |
noir | |
PTFE blanc/silicone naturel | |
Flacons de 4 ml |