Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bouchons à jupe rabattable en caoutchouc naturel
Utilisez ces bouchons pour une protection supplémentaire des extrémités des tubes pendant le transport, la manipulation et autres opérations durant lesquelles les tubes nécessitent une protection aussi bien interne que des extrémités. Les bouchons à jupe rabattable en caoutchouc naturel Saint Gobain Life Sciences offrent une excellente étanchéité.
Marque: Saint Gobain Life Sciences 407015-20
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.07560kg
Description
- Les bouchons sont flexibles et offrent un joint complet et une bonne adhérence
- Qualité gris-bleu : en caoutchouc naturel
- Résistance à la température de -35 à +70°C (120°C dans des conditions de chaleur humide)
Spécification
Bouchon à jupe rabattable | |
11 mm (H)/20 mm (H) | |
20/boîte |
14.9D | |
14.3 à 18.3 mm | |
Caoutchouc naturel |