Learn More
Abeba™ Chaussures 4085 Nature
La semelle ergonomique en liège recouverte de cuir est antistatique.
Marque: Abeba™ 4085/43
67.52 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir lisse
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Semelle ergonomique en liège recouverte de cuir
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- 2 sangles de coup de pied réglables
- attache velcro
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Caoutchouc | |
43 | |
4085 |
Noir | |
Cuir | |
Antidérapant |