missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NCAM-1/CD56 Antibody (301021), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB24081CL1
871.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
NCAM-1/CD56 Monoclonal antibody specifically detects NCAM-1/CD56 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,CyTOF
Spécification
| NCAM-1/CD56 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| CD56, CD56/ NCAM-1, CD56 antigen, MSK39, N-CAM-1, NCAM-1, NCAMantigen recognized by monoclonal 5.1H11, neural cell adhesion molecule 1, neural cell adhesion molecule, NCAM | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human NCAM-1/CD56, Leu20-Pro603 and Glu636-Asn741, Accession # NP_001070150 | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Growth and Development, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Membrane Vesicle Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers | |
| 4684 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, CyTOF | |
| 301021 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu