missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NCAM-1/CD56 Antibody (rNCAM1/8758), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-20807DL594
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
NCAM-1/CD56 Monoclonal antibody specifically detects NCAM-1/CD56 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| NCAM-1/CD56 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| CD56, CD56/ NCAM-1, CD56 antigen, MSK39, N-CAM-1, NCAM-1, NCAMantigen recognized by monoclonal 5.1H11, neural cell adhesion molecule 1, neural cell adhesion molecule, NCAM | |
| Recombinant fragment (around aa 684-894) of human NCAM-1/CD56 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Growth and Development, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Membrane Vesicle Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers | |
| 4684 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rNCAM1/8758 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu