Learn More
NCOA2 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | NCOA2 |
|---|---|
| Concentration | 300 μg/mL |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Forme | Liquid |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18034745
|
Proteintech
30962-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18064235
|
Proteintech
30962-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The NCOA2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human NCOA2. This antibody recognizes human antigen. The NCOA2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
| NCOA2 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Rabbit | |
| 10499 | |
| IgG | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 300 μg/mL | |
| Liquid | |
| Human | |
| bHLHe75, GRIP1, hTIF2, KAT13C, NCoA 2, NCOA2, nuclear receptor coactivator 2, SRC2, TIF2 | |
| Primary |