missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NDUFA2 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Code produit 18543972 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18543972 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18543972 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298531AF405

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

NDUFA2 Polyclonal antibody specifically detects NDUFA2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène NDUFA2
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 405
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène B8, CD14, CIB8, CI-B8, complex I B8 subunit, Complex I-B8, NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 2 (8kD, B8), NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 2, 8kDa, NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 2, NADH-ubiquinone oxidoreductase B8 subunit, NADH-ubiquinone oxidoreductase subunit CI-B8
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NDUFA2 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4695
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.