Learn More
NDUFS5 Antibody [Alexa Fluor« 488], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498329 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498329 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498329 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP337943AF488
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
NDUFS5 Polyclonal antibody specifically detects NDUFS5 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène NDUFS5
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 488
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CI-15 kDa, CI-15k, CI15K, Complex I-15 kDa, NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 5 (15kD) (NADH-coenzyme Qreductase), NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 5, 15kDa (NADH-coenzyme Qreductase), NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 5, NADH:ubiquinone oxidoreductase 15 kDa IP subunit, NADH-ubiquinone oxidoreductase 15 kDa subunit
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-106 of human NDUFS5 (NP_004543.1).,, Sequence:, MPFLDIQKRFGLNIDRWLTIQSGEQPYKMAGRCHAFEKEWIECAHGIGYTRAEKECKIEYDDFVECLLRQKTMRRAGTIRKQRDKLIKEGKYTPPPHHIGKGEPRP
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4725
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG