Learn More
NECAB1 Antibody (NECAB1/7680), HRP, R&D Systems™
Code produit 18606964 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606964 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18606964 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP320836H
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
NECAB1 Monoclonal antibody specifically detects NECAB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène NECAB1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone NECAB1/7680
Conjugué HRP
Formule PBS
Alias de gène EF hand calcium binding protein 1, EFCBP1, EF-hand calcium binding protein 1, EF-hand calcium-binding protein 1, neuronal calcium binding protein, Neuronal calcium-binding protein 1, N-terminal EF-hand calcium binding protein 1, N-terminal EF-hand calcium-binding protein 1, STIP-1, synaptotagmin interacting protein 1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human NECAB1 protein
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 64168
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus