missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NECAB1 Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals NBP1-84005

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 18230468

  • 572.00€ / 0.10mL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

NECAB1 Polyclonal specifically detects NECAB1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

NECAB1
Polyclonal
Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
EF hand calcium binding protein 1, EFCBP1, EF-hand calcium binding protein 1, EF-hand calcium-binding protein 1, neuronal calcium binding protein, Neuronal calcium-binding protein 1, N-terminal EF-hand calcium binding protein 1, N-terminal EF-hand calcium-binding protein 1, STIP-1, synaptotagmin interacting protein 1
Rabbit
Affinity Purified
RUO
64168
Human, Mouse
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
NECAB1
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:PGLLEEDNQWMTQINRLQKLIDRLEKKDLKLEPPEEEIIEGNTKSHIMLVQRQMSVIEEDLEEFQLALKHYVE
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis

For Research Use Only