Learn More
CleanSpace™ Technology Coussin de col CleanSpace™
Code produit. p-7156842 Tous les produits CleanSpace Technology Produits
Click to view available options
Dimensions:
Mince
Épais
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15930052
Marque: CleanSpace™ Technology PAF0014
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les coussins de nuque CleanSpace™ destinés à être utilisés avec les appareils respiratoires CleanSpace2 sont en mousse à revêtement en néoprène (textile) et peuvent être fixés à l’unité à l’aide de bandes Velcro.
  • Utilisé avec les respirateurs CleanSpace : légers, sans tuyaux ni ceintures
  • Conçu pour favoriser le confort lorsqu’il est porté sur de longues périodes
  • Facilite la transpiration et la respirabilité
  • Facile à laver et à faire sécher ; rapide à remplacer
  • Conçu pour être porté pendant longtemps dans des environnements difficiles
  • Hygiénique (matériaux de qualité médicale) et hypoallergénique
Spécification
Jetable Non
Matériau Mousse
Type de produit Coussinet de confort
Dimensions Épais
À utiliser avec (application) Soudage, travail du bois, fabrication, fusion, construction, exploitation minière, agriculture, broyage
À utiliser avec (équipement) Respirateurs CleanSpace 2
Modèle PAF-0014
Conditions de stockage Conserver entre -10°C et +55°C
Dimensions (L x l x H) 163 x 95 x 30 mm
Poids (métrique) 20 g