Learn More
Dr.Weigert™ Détergent neutralisant Neodisher™ Z
Un détergent nettoyant faiblement alcalin.Le détergent neutralisant Weigert™ Neodisher™ Z neutralise en l’ajoutant au premier rinçage après utilisation.
Marque: Dr.Weigert™ 420287
Code nomenclature Nacres: NB.34
Informations supplémentaires : Poids : 1.17000kg
Description
- À base d’acide citrique
- Le Neodisher Z est utilisé pour neutraliser les résidus alcalins dans la désinfection des machines à laver
- Sans phosphate, acide phosphorique, composés des nitrogènes et surfactants
- Dosage compris entre 2 et 4 ml/l
- Doux pour les matériaux
- Verrerie de laboratoire dans les laboratoires médicaux, industriels et d’eau
Spécification
Neodisher Z | |
3 à 2,6 | |
Acide citrique, 2-octyl-2 H-isothiazol-3-one | |
1,2 g/cm3 (20°C) | |
À filtre |
Liquide | |
Non stérile | |
1 à 5 ml/l | |
250 x 100 x 60 mm | |
1 L |
Sécurité et traitement
- neodisher Z
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: anhydrous citric acid