Learn More
Néodyme pour AAS 1 g/l matrice HNO3, Fisher chemical™
Catalog Number 12993185
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
7697-37-2
HNO3
63.01
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
CHEBI:48107
acide nitrique
O[N+]([O-])=O
7697-37-2
HNO3
63.01
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
CHEBI:48107
acide nitrique
O[N+]([O-])=O
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Nom chimique ou matériau Neodymium
Concentration 1g/L ±0.002g/L
Conditionnement Flacon
Quantité 500 mL
Type Solution étalon à simple élément de flamme pour spectroscopie d’absorption atomique
Solvant ou matrice 2% HNO3
Forme physique Liquid