Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gants en néoprène
Click to view available options
Dimensions:
S
XL
Description
- Pour boîtes à gants avec ronds de gants de 8 po
- Des bagues de serrage sont nécessaires pour maintenir les gants en place
Spécification
Description | Gants à manchons |
Couleur | Noir |
Matériau | Néoprène greffé |
Type de produit | Gants |
Dimensions | S |
À utiliser avec (équipement) | Boîtes à gants avec 8 po. Ports |
Quantité | 2/boîte |