missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Neprilysin/CD10 Antibody (rMME/8584), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-24233AF350
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Neprilysin/CD10 Monoclonal antibody specifically detects Neprilysin/CD10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Neprilysin/CD10 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| Atriopeptidase, CALLAmembrane metallo-endopeptidase (neutral endopeptidase, enkephalinase), CD10 antigen, CD10), CD10membrane metallo-endopeptidase variant 1, Common acute lymphocytic leukemia antigen, DKFZp686O16152, EC 3.4.24, EC 3.4.24.11, Enkephalinase, EPN, membrane metallo-endopeptidase, membrane metallo-endopeptidase variant 2, MGC126681, MGC126707, NEPmembrane metallo-endopeptidase (neutral endopeptidase, enkephalinase, CALLA, neprilysin, Neutral endopeptidase, Neutral endopeptidase 24.11, SFE, Skin fibroblast elastase | |
| Recombinant human Neprilysin/CD10 protein fragment (aa 54-181) (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Stem Cell Markers | |
| 4311 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rMME/8584 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu