missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neprilysin/CD10 Antibody (SS2/36), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Code produit 18131468 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18131468 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18131468 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP250128AF750

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Neprilysin/CD10 Monoclonal specifically detects Neprilysin/CD10 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Neprilysin/CD10
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone SS2/36
Conjugué Alexa Fluor 750
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formule 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gène Atriopeptidase, CALLAmembrane metallo-endopeptidase (neutral endopeptidase, enkephalinase), CD10 antigen, CD10), CD10membrane metallo-endopeptidase variant 1, Common acute lymphocytic leukemia antigen, DKFZp686O16152, EC 3.4.24, EC 3.4.24.11, Enkephalinase, EPN, membrane metallo-endopeptidase, membrane metallo-endopeptidase variant 2, MGC126681, MGC126707, NEPmembrane metallo-endopeptidase (neutral endopeptidase, enkephalinase, CALLA, neprilysin, Neutral endopeptidase, Neutral endopeptidase 24.11, SFE, Skin fibroblast elastase
Symboles de gène(s) MME
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Common acute lymphoblastic leukaemia cells
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
Disciplines de recherche B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4311.0
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.