Learn More
Emma Safety Footwear Nestor Oiled Nubuck Leather D-Fit Shoes
Designed for optimized comfort for all shapes and sizes of feet.
129.00€
Spécification
Couleur | Noir, Marron |
---|---|
Matériau de revêtement | Argent purifié Hydro-Tec |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Semelle intérieure antistatique non tissée |
Matériau de la semelle | Semelle extérieure à torsion facile GripForce™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10062194
|
Emma Safety Footwear
MM76254644 |
44 |
129.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10576164
|
Emma Safety Footwear
MM76254641 |
41 |
129.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10189679
|
Emma Safety Footwear
MM76254643 |
43 |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10516184
|
Emma Safety Footwear
MM76254642 |
42 |
129.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Oil Nubuck uppers
- Hydro-Tec™ sanitized silver lining
- Non-woven antistatic insole
- GripForce™ Easy Twist outsole
Spécification
Noir, Marron | |
Cuir | |
Semelle extérieure à torsion facile GripForce™ | |
Chaussures en nubuck huilé |
Argent purifié Hydro-Tec | |
Semelle intérieure antistatique non tissée | |
Acier |