Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Nestor XD
Le cuir nubuck huilé est doux au toucher, mais repousse l’eau comme un canard. La chaussure de jour idéale est parfaite pour visiter un chantier de construction.
Marque: Emma Safety Footwear MM76356639
Informations supplémentaires : Poids : 1.56400kg
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction de Nubuck à l’huile
- Torsion facile GripForce™
- Argent désinfecté Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
- Sanitized
Spécification
Nestor XD | |
Nubuck huilé | |
39 |