missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NETO2 Antibody [DyLight 650], Novus Biologicals™

Code produit 30657134 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30657134 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30657134 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur AF3859W

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

NETO2 Polyclonal antibody specifically detects NETO2 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène NETO2
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 650
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Brain-specific transmembrane protein containing 2 CUB and 1 LDL-receptor classA domains protein 2, BTCL2, FLJ10430, FLJ90456, NEOT2FLJ14724, neuropilin (NRP) and tolloid (TLL)-like 2, neuropilin and tolloid-like protein 2
Espèces hôtes Goat
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human NETO2 isoform 1, Ile23-Lys345, Accession # Q8NC67
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 81831
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.