Learn More
NEU-1/Sialidase-1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP1-87756
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
NEU-1/Sialidase-1 Polyclonal specifically detects NEU-1/Sialidase-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Acetylneuraminyl hydrolase, EC 3.2.1.18, exo-alpha-sialidase, FLJ93471, G9 sialidase, Lysosomal sialidase, N-acetyl-alpha-neuraminidase 1, NANH, NEU, SIAL1, sialidase 1 (lysosomal sialidase), sialidase-1 | |
| Rabbit |
| Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| NEU1 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:GSVDTFRIPLITATPRGTLLAFAEARKMSSSDEGAKFIALRRSMDQGSTWSPTAFIVNDGDVPDGLNLGAVVSDVETGVVFLFYSLCAHKAGCQVASTMLVWSKDDGVSWSTPRNLSLDIGTEVF |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu