missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neurexin 3/NRXN3 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18657957 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18657957 50 μg 50µL
18681537 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18657957 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP29988750ul

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Neurexin 3/NRXN3 Polyclonal antibody specifically detects Neurexin 3/NRXN3 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Neurexin 3/NRXN3
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution ELISA 1:5000-1:10000
Formule 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gène C14orf60, chromosome 14 open reading frame 60, KIAA0743MGC176711, neurexin 3, neurexin III, Neurexin III-alpha, Neurexin III-beta, neurexin-3-beta
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human NRXN3/Neurexin 3 (Accession#: NP_620426.2; Met 1-Thr 357).
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9369
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.