missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NEURL Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-26077
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
NEURL Polyclonal antibody specifically detects NEURL in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| NEURL | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| h-neu, h-neuralized 1, neu, neu-1, neuralized (Drosophila)-like, neuralized homolog (Drosophila), neuralized-like protein 1A, NEURL1A, NEURL1neuralized-like (Drosophila), RING finger protein 67, RNF67bA416N2.1 | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human NEURL | |
| 100 μL | |
| Neuroscience | |
| 9148 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu