Learn More
NEURL3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | NEURL3 |
---|---|
Concentration | 0.41 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16816344
|
Proteintech
16648-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16806344
|
Proteintech
16648-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
E3 ubiquitin-protein ligase. Seems to utilize UBE2E1. In vitro, generates polyubiquitin chains via non-canonical lysine residues suggesting that it is not involved in tagging substrates for proteasomal degradation.Spécification
NEURL3 | |
Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8CJC5, Q96EH8 | |
214854, 93082 | |
NEURL3 Fusion Protein Ag10035 | |
Primary | |
-20°C | |
NEURL3 |
0.41 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
LINCR, NEURL3 | |
NEURL3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |