Description
Neurofibromin 1 Polyclonal specifically detects Neurofibromin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
| Antigène | Neurofibromin 1 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formule | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Numéro d’ordre du gène | P21359 |
| Alias de gène | DKFZp686J1293, FLJ21220, Neurofibromatosis-related protein NF-1, neurofibromin, neurofibromin 1, NFNS, VRNF, WSS |
| Symboles de gène(s) | NF1 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Afficher plus |