missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Neuropeptide Y Antibody (8), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP1-05166JF646
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Neuropeptide Y Monoclonal specifically detects Neuropeptide Y in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
| NeuropeptideY | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| NPY | |
| Synthetic human/rat NPY coupled to carrier with glutaraldehyde | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Binds full length human/rat NPY. Cross-reactivity with NPY (1-24), NPY (18-36), PYY or PP was <0.2%. | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 8 | |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| 170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase, DKFZp686G13158, DPPIV, EC 3.4.21.-, FAPA, Fibroblast activation protein alpha, fibroblast activation protein, alpha, Integral membrane serine protease, seprase | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| GPCR, Neuroscience, Neurotransmission | |
| 4852 | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu