Learn More
Neuropilin 1 Mouse anti-Human, Porcine, Clone: 2H3F6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | Neuropilin 1 |
|---|---|
| Clone | 2H3F6 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Applications | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16817035
|
Proteintech
60067-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16807035
|
Proteintech
60067-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Neuropilin 1 is a membrane-bound coreceptor to a tyrosine kinase receptor for both vascular endothelial growth factor and semaphorin family members. Neuropilin 1 plays versatile roles in angiogenesis, axon guidance, cell survival, migration and invasion.Spécification
| Neuropilin 1 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| BDCA4, CD304, neuropilin 1, NRP, NRP1, VEGF165R | |
| NRP1 | |
| IgG1 | |
| Caprylic Acid Precipitation | |
| Antibody |
| 2H3F6 | |
| Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Pig, Human | |
| O14786 | |
| 100286859, 8829 | |
| Neuropilin 1 Fusion Protein Ag0931 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| NRP1 |