Learn More
Neutrophil Elastase/ELA2 Antibody (NP57), mFluor Violet 450 SE, R&D Systems™
Code produit 18607559 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607559 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18607559 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP250529MFV450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    631.17€
    521.85€ / 0.1mL
    Économisez 109.32€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Neutrophil Elastase/ELA2 Monoclonal specifically detects Neutrophil Elastase/ELA2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Neutrophil Elastase/ELA2
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone NP57
Conjugué mFluor Violet 450 SE
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Bone marrow serine protease, EC 3.4.21, EC 3.4.21.37, ELA2granulocyte-derived elastase, elastase 2, neutrophil, elastase, neutrophil expressed, Elastase-2, GE, HLEelastase-2, HNE, Human leukocyte elastase, leukocyte elastase, medullasin, NE, neutrophil elastase, PMN elastase, PMN-E, polymorphonuclear elastase, SCN1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Neutrophil granule proteins
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1991
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus