missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Newcastle Disease Virus (NDV) Antibody (9F7), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Code produit 18743793 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.2 mL
Conditionnement:
0.20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18743793 0.2 mL 0.20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18743793 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB11059912AF488

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Newcastle Disease Virus (NDV) Monoclonal antibody specifically detects Newcastle Disease Virus (NDV) in Virus samples. It is validated for Western Blot, Haemagglutination, Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Newcastle Disease Virus (NDV)
Applications Western Blot, Hemagglutination Assay, Sandwich ELISA
Classification Monoclonal
Clone 9F7
Conjugué Alexa Fluor 488
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène NDV
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with Newcastle disease virus (La-sota strain).
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.2 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Virus
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.