Learn More
NGDN Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18621401 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18621401 0.1 mL 0.10mL
18607090 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18621401 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2944970.1ml
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NGDN Polyclonal specifically detects NGDN in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène NGDN
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène C14orf120, DKFZp564O092, EIF4E-binding protein, eukaryotic initiation factor 4E and CPEB binding protein, LCP5, lpd-2, neuroguidin, neuroguidin, EIF4E binding protein, NGDchromosome 14 open reading frame 120
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 61-209 of human NGDN (NP_001036100.1). LMYLMDLTHLILDKASGGSLQGHDAVLRLVEIRTVLEKLRPLDQKLKYQIDKLIKTAVTGSLSENDPLRFKPHPSNMMSKLSSEDEEEDEAEDDQSEASGKKSVKGVSKKYVPPRLVPVHYDETEAEREKKRLERAKRRALSSSVIREL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 25983
Espèces cibles Human, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus