missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NGFI-B alpha/Nur77/NR4A1 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
NGFI-B alpha/Nur77/NR4A1 Polyclonal specifically detects NGFI-B alpha/Nur77/NR4A1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spécification
Spécification
| Antigène | NGFI-B alpha/Nur77/NR4A1 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Alexa Fluor 750 |
| Dilution | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Formule | 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide |
| Alias de gène | Early response protein NAK1, GFRP1ST-59, growth factor-inducible nuclear protein N10, HMRNP10, hormone receptor, MGC9485, N10, NAK1, NAK-1, NGFIB, Nuclear hormone receptor NUR/77, nuclear receptor subfamily 4 group A member 1, nuclear receptor subfamily 4, group A, member 1, NUR77, Orphan nuclear receptor HMR, Orphan nuclear receptor TR3, steroid receptor TR3, Testicular receptor 3, TR3, TR3 orphan receptor |
| Symboles de gène(s) | NR4A1 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | This antibody was developed against a synthetic peptide corresponding to aa 251-266 of human Nak1 (NP_775180). |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?