missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NGFI-B alpha/Nur77/NR4A1 Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals NBP2-68896

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 18691919

  • 593.00€ / 100µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

NGFI-B alpha/Nur77/NR4A1 Polyclonal antibody specifically detects NGFI-B alpha/Nur77/NR4A1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

NGFI-B alpha/Nur77/NR4A1
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Early response protein NAK1, GFRP1ST-59, growth factor-inducible nuclear protein N10, HMRNP10, hormone receptor, MGC9485, N10, NAK1, NAK-1, NGFIB, Nuclear hormone receptor NUR/77, nuclear receptor subfamily 4 group A member 1, nuclear receptor subfamily 4, group A, member 1, NUR77, Orphan nuclear receptor HMR, Orphan nuclear receptor TR3, steroid receptor TR3, Testicular receptor 3, TR3, TR3 orphan receptor
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: PANLLTSLVRAHLDSGPSTAKLDYSKFQELVLPHFGKEDAGDVQQFYDLLS
100 μg
Apoptosis
3164
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis