Learn More
Cytiva NHS Mag Sepharose™
Microbilles magnétiques de NHS Mag Sepharose pour un enrichissement pratique de certaines protéines à l’aide de techniques de préparation d’échantillons par extraction
49.12€ - 122.26€
Spécification
Type de microbilles | NHS Mag Sepharose |
---|---|
Concentration de ligand | 8 à 14 mu;m/ml |
Matrice | Particules paramagnétiques sphériques d’agarose hautement réticulée |
Granulométrie | 37 à 100 μm |
Contenu et stockage | 4°C à 8°C |
Code produit | Marque | Capacité de liaison | À utiliser avec (application) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de liaison | À utiliser avec (application) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10636375
|
Cytiva
28-9513-80 |
8 à 14 mu;m/ml | Conçu pour le couplage covalent de n’importe quelle protéine ou biomolécule contenant un groupe amino libre et utilisé pour divers types d’expériences d’extraction, pour la recherche de biomarqueurs | 4 x 500 μl |
122.26€
4 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10371315
|
Cytiva
28-9440-09 |
8 à 14 mu;m/ml de gel | Pour les techniques d’extraction permettant la capture et l’enrichissement rapides des protéines sélectionnées en fonction de l’affinité | 500 μl |
49.12€
500µL |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Les microbilles magnétiques NHS Mag Sepharose sont conçues pour les techniques de détraction permettant la capture et l’enrichissement rapides de certaines protéines en fonction de l’affinité. Un anticorps ou une autre protéine avec l’affinité souhaitée est couplé(e) de manière covalente au milieu par l’intermédiaire d’amines primaires afin de capturer les protéines cibles d’intérêt.
- Microbilles magnétiques visibles et denses à base de Sepharose avec ligand N-hydroxysuccinimide (NHS), faciles à repérer et réceptrices des protéines cibles liées
- Les microbilles non adhérentes éliminent les effets de cisaillement et la formation d’agrégats. Peuvent être utilisées sans détergents
- Capture simple de protéines cibles dans de petits ou grands volumes d’échantillons (échelle : faible volume en microlitres à grande quantité en millilitres)
- Capacité optimisée pour l’enrichissement / la réduction des protéines cibles. Seulement de faibles quantités de molécules de capture liées
- Protocoles flexibles avec des conditions d’élution optimisées pour les applications en aval telles que l’électrophorèse et la MS
Matrice : Particules d’agarose paramagnétiques, sphériques et fortement réticulées
Ligand : N-hydroxysuccinimide
Densité du ligand : gel à 8-14 μmol/ml
Taille des particules : 37-100 μm
Température de fonctionnement : température ambiante
Solution de stockage : 20 % de 2-propanol
Température de stockage : 4°C à 8°C
Spécification
NHS Mag Sepharose | |
Particules paramagnétiques sphériques d’agarose hautement réticulée | |
4°C à 8°C |
8 à 14 mu;m/ml | |
37 à 100 μm | |
N-hydroxysuccinimide |