Learn More
Fisherbrand™ Micro-spatules Chattaway en nickel
Obtenez des résultats optimaux lorsque vous utilisez les micro-spatules en nickel pour vos principaux travaux en laboratoire. Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques, les micro-spatules Chattaway en nickel Fisherbrand™ sont très utilisées, robustes, abordables et résistantes à la plupart des solvants.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.00180kg
Description
- Excellente résistance à de nombreux environnements corrosifs
- Conductivités thermique et électrique élevées
- Faible teneur en gaz et faible pression de vapeur
- Spécifications de nickel 200 (teneur minimale en nickel de 99,6 %)
- Finition brillante
- Longueur = 100 mm
- Largeur de lame de la spatule = 4 mm
- Diamètre du corps central de 1,60 mm – “micro”
- Une extrémité de lame de spatule plate, l’autre extrémité à un angle de 45°
- Conditionnées en boîtes standard de 5
Spécification
5 Paquets | |
Spatule Chattaway | |
3,6 mm | |
Nickel |
130 mL | |
4 mm | |
100 x 4 mm | |
100 mm |