missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ninein Antibody (PSH03-46), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-32652
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ninein Monoclonal antibody specifically detects Ninein in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spécification
| Ninein | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:2000, Flow Cytometry 1:1000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2000 | |
| Glycogen synthase kinase 3 beta-interacting protein, GSK3B-interacting protein, hNinein, KIAA1565, ninein, ninein (GSK3B interacting protein), ninein centrosomal protein | |
| Recombinant protein within human Ninein aa 1-500/ 2,090. (Uniprot: Q8N4C6) | |
| 100 μL | |
| Cell Biology, Cell Cycle and Replication | |
| 51199 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| PSH03-46 | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH7.4), 0.1% BSA and 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu