Learn More
Solution d’acide nitrique 1 M (1 N), Concentré conforme aux normes NIST, pour analyse volumétrique, Fisher Chemical
Marque:  Fisher Chemical J/5550C/90
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7697-37-2 Poids : 0.89000kg Transport : UN number : 2031 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité 6AMP
Code produit. 10090220
  • 178.00€ / 6 ampoules
En stock
Identifiants chimiques
7697-37-2
63.012
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
acide nitrique
HNO3
11349
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CHEBI:48107
[N+](=O)(O)[O-]
Spécification
7697-37-2
11349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
acide nitrique
944
Liquide
0.94kPa at 20°C
122°C
6AMP
HNO3
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
[N+](=O)(O)[O-]
63.012
CHEBI:48107
Ampoule
-42°C
1
Vidéos
FDS Documents