Learn More
Solution d’acide nitrique 1 M (1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Sachet dans une boîte
Spécification
Forme physique | Liquide |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Point d’ébullition | 100°C |
pH | 1 |
Couleur | Sans désignation |
Quantité | 2,5 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Nitric acid, 5-20%
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.