Learn More
Solution étalon de nitrite, WTW™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Description
- Solutions de nettoyage pour le nettoyage automatique et fiable des modules de nitrite
- Nettoyage automatique pour des mesures fiables
- Solutions d’étalons comme solution mère à diluer pour une assurance qualité analytique sans erreur (AQA) dans l’analyse de routine et de l’eau
- Haute qualité avec certificat de lot
- Économique comme solution mère
- AQA programmable
- Pour quelques paramètres tels que le nitrite, qui sont soumis à une conversion rapide, des étalons de contrôle fraîchement préparés de solutions mère sont obligatoires par rapport à des contrôles d’étalons multi-paramètres
Spécification
Forme physique | Liquid |
Concentration | 1000mg/L |
La solution contient | Nitrite |
Traçabilité au NIST | Yes |
pH | 7 |
Point d’ébullition | 100°C |
Couleur | Incolore |
Quantité | 500 mL |
Solubilité | Hydrosoluble à 20°C |