Learn More
Ansell Gants stériles en latex BioClean Advance™
347.32 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22919" pour bénéficier de cette offre.
440.28 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21991" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22919" pour bénéficier de cette offre.
440.28 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21991" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8,5
9
Description
Les gants en latex sans poudre et spécifiques main droite / main gauche sont anatomiquement façonnés et conçus pour un double enfilage.Recommandés pour les salles blanches de classe 10 / ISO 4.
- 300 mm (12 po) longueur mi-bras pour une protection supplémentaire
- Le latex sans poudre offre un confort et une flexibilité exceptionnels
- Conçu pour offrir un double port
- Forme anatomique main droite / main gauche pour un confort maximum
- Surface texturée pour une meilleure préhension
- Manchette ourlée pour une stabilité sur le bras
- Emballage EasyTear™ non particulant
- Stérilisé aux rayons gamma, niveau garanti de stérilité : 10-6
- 1,5 Sans petits orifices
- Qualité certifiée
- Classe A selon les BPF de l’UE, traitée pour garantir la compatibilité avec la norme ISO classe 4
- Catégorie 3 - Conception complexe Équipement personnel de protection
- Conforme à la norme de gants EN420:2003
- Gants médicaux européens standard En455 (parties 1, 2et 3) et EN374-1, 2 et 3:2003
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | ISO 9001 : 2015 et (UE)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (CE)1935/2004 et (CE)2023/2006 |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
AQL | 0,65 |
Couleur | Naturel |
Finition externe | Entièrement texturés |
Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,20 mm |
Hand | Spécifique |
Matériau | Latex |
Palm Thickness (English) | 6,6 mil |