Learn More
Ansell Gants pour salle blanche en polychloroprène non stériles BioClean Fusion™
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
2XL
Description
- 29 cm (11,5 po) ambidextres
- Non stérile, compatible avec les salles blanches
- Finger-Textured pour une préhension sûre
- Manchette sans poudre, sans latex, sans plomb
- Propriétés ESD
- Fait partie de la gamme de chimiothérapie BioClean-C
- 1,5 sans petits orifices
- Traités dans un environnement de salle blanche pour garantir la compatibilité avec les conditions de fonctionnement de la norme ISO classe
- Conformes à la norme ISO 2859
- Fabriqué dans une installation détenant des certifications ISO 9001:2008 et 89/686/CEE Article 11 ter
Certifications
Marquage CE.
Compliance
Conforme aux exigences de la norme relative aux gants EN420:2003 et de la norme européenne relative aux gants médicaux (EN455 Parties 1, 2 et 3) et EN374-1, 2 et 3:2003. ASTM 6978-05 testé contre les médicaments cytotoxiques.
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 11137-1:2006 |
Certifications / conformité (Europe) | En420:2003, EN374-1, 2 & 3:2003, EN455-2:2009 |
AQL | 0,65 |
Couleur | Vert |
Finition externe | Partiellement texturés |
Finger Thickness (English) | 4,7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,12 mm |
Hand | Ambidextre |
Latex Free | Oui |
Matériau | Polychloroprène |