Learn More
Ansell Gants pour salle blanche en polychloroprène stériles BioClean™ Ultimate™
505.79 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22919" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22919" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Description
Les gants stériles en polychloroprène offrent une résistance chimique et une plus grande sensibilité tactile.Recommandés pour les salles blanches de classe 10 / ISO 4.
- Polychloroprène
- Longueur : 12 po (30,5 cm)
- Manchette ourlée, sans poudre
- Surface texturée
- Propriétés anti-statiques
- Excellente protection chimique et sensibilité exceptionnelle
- Sans latex pour éliminer les allergies au latex de type 1
- Couleur naturelle
- Main droite/main gauche
- Conformes classe ISO 4 et compatibles classe A tel que défini dans les BPF de l’UE
- Niveau garanti de stérilité 10-6
Compliance
USP 797, USP 800
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001 : 2015 et (UE)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (CE)1935/2004 et (CE)2023/2006, ASTM D6978-05, USP 797, USP 800 |
Certifications / conformité (Europe) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Partie 2, contact avec des denrées alimentaires, catégorie III |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
AQL | 0,65 |
Couleur | Naturel |
Finition externe | Entièrement texturés |
Finger Thickness (English) | 5,5 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,14 mm |
Hand | Spécifique |
Matériau | Polychloroprène |